(3,4-Dichlorophenyl)acetonitrile ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3,4-Dichlorophenylacetonitrile, 3,4-Dichlorobenzyl cyanide
A11382.14 A11382.22
A11382.14EA 38.6 EUR
A11382.14 A11382.22
(3,4-Dichlorophenyl)acetonitrile ≥98%
(3,4-Dichlorophenyl)acetonitrile
Purity: 98% CAS No.: 3218-49-3 Molecular Formula: C8H5Cl2N Formula Weight: 186.04 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 169-171°/12mm Beilstein Reference: 638749 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001909
Formule: C₈H₅Cl₂N
Kookpunt: 169…171 °C (12 mmHg)
Smeltpunt: 38…42 °C
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001909
CAS nummer: 3218-49-3
EINECS: 221-743-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III