3',4'-Dichloropropiophenone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A18740.06 A18740.14
A18740.06EA 46.9 EUR
A18740.06 A18740.14
3',4'-Dichloropropiophenone ≥98%
3',4'-Dichloropropiophenone
Purity: 98% CAS No.: 6582-42-9 Molecular Formula: C9H8Cl2O Formula Weight: 203.07 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 44-46° Boiling Point: 136-140°/18mm MDL No.: MFCD00000554
Formule: C₉H₈Cl₂O
Kookpunt: 136…140 °C (18 mmHg)
Smeltpunt: 44…46 °C
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000554
CAS nummer: 6582-42-9
EINECS: 229-511-9