3',4'-Dichloroacetophenone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-(3,4-dichlorophenyl)ethanone
A13568.14 A13568.22
A13568.14EA 68.7 EUR
A13568.14 A13568.22
3',4'-Dichloroacetophenone ≥98%
3',4'-Dichloroacetophenone
Purity: 98+% CAS No.: 2642-63-9 Molecular Formula: C8H6Cl2O Formula Weight: 189.04 Melting Point: 72-76° Boiling Point: 134-135mm/12mm MDL No.: MFCD00000553
Formule: C₈H₆Cl₂O
Kookpunt: 134…135°C (12 mmHg)
Smeltpunt: 72…76 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000553
CAS nummer: 2642-63-9
EINECS: 220-146-0