2',6'-Dichloroacetophenone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(2,6-Dichlorophenyl)ethanone
L06348.03 L06348.06
L06348.03EA 54 EUR
L06348.03 L06348.06
2',6'-Dichloroacetophenone ≥98%
2',6'-Dichloroacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 2040-05-3 Molecular Formula: C8H6Cl2O Formula Weight: 189.04 Melting Point: 41-44° Boiling Point: 176-180°/83mm MDL No.: MFCD00016339
Formule: C₈H₆Cl₂O
Kookpunt: 176…180 °C (83 mmHg)
Smeltpunt: 41…44 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016339
CAS nummer: 2040-05-3
EINECS: 218-035-7