3'-Chloropropiophenone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A12542.14 A12542.22 A12542.36
A12542.14EA 35.2 EUR
A12542.14 A12542.22 A12542.36
3'-Chloropropiophenone ≥98%
3'-Chloropropiophenone
Purity: 98% CAS No.: 34841-35-5 Molecular Formula: C9H9ClO Formula Weight: 168.62 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 45-47° Boiling Point: 123-124°/13mm MDL No.: MFCD00009925
Formule: C₉H₉ClO
Kookpunt: 123…124 °C (13 mmHg)
Smeltpunt: 45…47 °C
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009925
CAS nummer: 34841-35-5
EINECS: 252-242-3