3'-Chloroacetophenone 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
134840250 134841000
ACRO134840250EA 0 EUR
ACRO134840250 ACRO134841000
3'-Chloroacetophenone 98%
3'-Chloroacetophenone
Formule: C₈H₇ClO
Kookpunt: 241 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,19 g/cm³
Vlampunt: 105 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000593
CAS nummer: 99-02-5
EINECS: 202-721-8
ADR: 6.1,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %