3'-Chloroacetophenone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A15592.06 A15592.14 A15592.22
A15592.06EA 40.5 EUR
A15592.06 A15592.14 A15592.22
3'-Chloroacetophenone ≥98%
3'-Chloroacetophenone
Purity: 98+% CAS No.: 99-02-5 Molecular Formula: C8H7ClO Formula Weight: 154.60 Flash Point: 105°(221°F) Refractive Index: 1.5506 Boiling Point: 227-229° Beilstein Reference: 636318 UN No.: 3416 MDL No.: MFCD00000593
Formule: C₈H₇ClO
Kookpunt: 227…229 °C
Dichtheid: 1,191
Vlampunt: 105 °C (221 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000593
CAS nummer: 99-02-5
EINECS: 202-721-8
UN: 3416
ADR: 6.1,II