3-(Chloromethyl)benzoyl chloride 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
314430050
314430250
ACRO314430050EA
54.6
EUR
ACRO314430050
ACRO314430250
3-(Chloromethyl)benzoyl chloride 98%
3-(Chloromethyl)benzoyl chloride
Formule:
C₈H₆Cl₂O Kookpunt: 149…150 °C (20 mmHg) Smeltpunt: 4 °C Dichtheid: 1,33 g/cm³ Vlampunt: >110 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000682 CAS nummer: 63024-77-1 EINECS: 263-799-7 UN: 3265 ADR: 8,III |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5740 to 1.5760 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |