4-(Chloromethyl)benzoyl chloride 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
314440050
314440250
ACRO314440050EA
65.6
EUR
ACRO314440050
ACRO314440250
4-(Chloromethyl)benzoyl chloride 97%
4-(Chloromethyl)benzoyl chloride
Formule:
C₈H₆Cl₂O Kookpunt: 126…128 °C (6 mmHg) Smeltpunt: 29…33 °C Dichtheid: 1,3034 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 92 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00053224 CAS nummer: 876-08-4 EINECS: 212-881-0 UN: 3261 ADR: 8,III |
Specification Test Results
Appearance | White to light beige Low melting crystalline mass |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |