6-Chloro-o-toluic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2-Chloro-6-methylbenzoic acid
L18348.06
L18348.03
L18348.06EA
234
EUR
L18348.06
L18348.03
6-Chloro-o-toluic acid ≥97%
6-Chloro-o-toluic acid
Purity: 97%
CAS No.: 21327-86-6
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Melting Point: 103-105°
Beilstein Reference: 2614092
Formule:
C₈H₇ClO₂ Smeltpunt: 103…105 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00045799 CAS nummer: 21327-86-6 |