4-Chloro-m-toluic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L08533.09
L08533.04
L08533.18
L08533.09EA
83.9
EUR
L08533.09
L08533.04
L08533.18
4-Chloro-m-toluic acid ≥98%
4-Chloro-m-toluic acid
Purity: 98%
CAS No.: 7697-29-2
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Melting Point: 212-216°
Beilstein Reference: 1936535
Formule:
C₈H₇ClO₂ Smeltpunt: 212…216 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00045853 CAS nummer: 7697-29-2 |