2,5-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A11310.06
A11310.14
A11310.06EA
27.6
EUR
A11310.06
A11310.14
2,5-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene ≥98%
2,5-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
Purity: 98%
CAS No.: 320-50-3
Molecular Formula: C7H3Cl2F3
Formula Weight: 215.00
Flash Point: 76°(168°F)
Refractive Index: 1.4830
Beilstein Reference: 1955442
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00000608
Formule:
C₇H₃Cl₂F₃ Kookpunt: 181 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 11 °C Dichtheid: 1,483 Vlampunt: 76 °C (168 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000608 CAS nummer: 320-50-3 EINECS: 206-276-0 UN: 1760 ADR: 8,III |