4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L10127.03 L10127.06
L10127.03EA 47.5 EUR
L10127.03 L10127.06
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate ≥97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Purity: 97% CAS No.: 23163-86-2 Molecular Formula: C8H3ClF3NS Formula Weight: 237.63 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5900 Odour: Pungent Boiling Point: 248-251° Beilstein Reference: 787371 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00041090
Formule: C₈H₃ClF₃NS
Kookpunt: 248…251 °C
Smeltpunt: 34…36 °C
Dichtheid: 1,470
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041090
CAS nummer: 23163-86-2
UN: 2922
ADR: 8,III