4-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 5-Amino-2-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 1-Amino-4-chloro-3-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 5-Amino-2-chlorobenzotrifluoride
B21200.06 B21200.14 B21200.22
B21200.06EA 25.1 EUR
B21200.06 B21200.14 B21200.22
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline ≥99%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 99% CAS No.: 320-51-4 Molecular Formula: C7H5ClF3N Formula Weight: 195.57 Flash Point: 134°(273°F) Melting Point: 35-38° Boiling Point: 85°/3mm Beilstein Reference: 641588 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007846
Formule: C₇H₅ClF₃N
Kookpunt: 85 °C (3 mmHg)
Smeltpunt: 35…38 °C
Vlampunt: 134 °C (273 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007846
CAS nummer: 320-51-4
EINECS: 206-277-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III