2-Chloro-6-fluorobenzyl alcohol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A11978.06 A11978.14
A11978.06EA 25.5 EUR
A11978.06 A11978.14
2-Chloro-6-fluorobenzyl alcohol ≥97%
2-Chloro-6-fluorobenzyl alcohol
Purity: 97% CAS No.: 56456-50-9 Molecular Formula: C7H6ClFO Formula Weight: 160.58 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 42-44° Beilstein Reference: 1938353 MDL No.: MFCD00004608
Formule: C₇H₆ClFO
Kookpunt: 232 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 42…44 °C
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004608
CAS nummer: 56456-50-9
EINECS: 260-192-9