2,4-Dichlorobenzylamine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A13207.06
A13207.14
A13207.06EA
32.3
EUR
A13207.06
A13207.14
2,4-Dichlorobenzylamine 98%
2,4-Dichlorobenzylamine
Purity: 98%
CAS No.: 95-00-1
Molecular Formula: C7H7Cl2N
Formula Weight: 176.05
Flash Point:
Formule:
C₇H₇Cl₂N Kookpunt: 258…260 °C Dichtheid: 1,320 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008109 CAS nummer: 95-00-1 EINECS: 202-382-6 UN: 2735 ADR: 8,III |