2,5-Dichlorobenzylamine
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
(2,5-Dichlorophenyl)methanamine
TL00182DA
TL00182EA
MAYBTL00182DAEA
0
EUR
MAYBTL00182DA
MAYBTL00182EA
2,5-Dichlorobenzylamine
2,5-Dichlorobenzylamine
Formule:
C₇H₇Cl₂N MW: 176.04 g/mol Kookpunt: 124…126 °C (13 mmHg) Dichtheid: 1.2334 g/cm³ (20 °C) |
MDL Nummer:
MFCD00052391 CAS nummer: 10541-69-2 UN: 2922 ADR: 8 III |