2,6-Dichlorobenzylamine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H29274.03
H29274.14
H29274.06
H29274.03EA
16.2
EUR
H29274.03
H29274.14
H29274.06
2,6-Dichlorobenzylamine ≥97%
2,6-Dichlorobenzylamine
Purity: 97+%
CAS No.: 6575-27-5
Molecular Formula: C7H7Cl2N
Formula Weight: 176.05
Odour: Amine-like
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00047928
Formule:
C₇H₇Cl₂N Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00047928 CAS nummer: 6575-27-5 UN: 2735 ADR: 8,III |