2-Chlorobenzylamine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
(2-Chlorophenyl)methanamine
108780250
108781000
ACRO108780250EA
41.5
EUR
ACRO108780250
ACRO108781000
2-Chlorobenzylamine 97%
2-Chlorobenzylamine
Formule:
C₇H₈ClN Kookpunt: 103…104 °C (11 mmHg) Dichtheid: 1,17 g/cm³ Vlampunt: 88 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008108 CAS nummer: 89-97-4 EINECS: 201-955-8 UN: 2735 ADR: 8,II |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5610 to 1.5640 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |