2-Chlorobenzylamine
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2-Chlorophenyl)methanamine
SB01016.1 SB01016.10 SB01016.50
MAYBSB01016.1EA 0 EUR
MAYBSB01016.1 MAYBSB01016.10 MAYBSB01016.50
2-Chlorobenzylamine
2-Chlorobenzylamine
Formule: C₇H₈ClN
Kookpunt: 103 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008108
CAS nummer: 89-97-4
EINECS: 201-955-8
UN: 2735
ADR: 8,III