3,5-Dichlorobenzylamine 94%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L12054.03 L12054.06
L12054.03EA 36.6 EUR
L12054.03 L12054.06
3,5-Dichlorobenzylamine 94%
3,5-Dichlorobenzylamine
Purity: 97% CAS No.: 39989-43-0 Molecular Formula: C7H7Cl2N Formula Weight: 176.05 Refractive Index: 1.5760 Boiling Point: 141-144°/15mm UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00052681
Formule: C₇H₇Cl₂N
Kookpunt: 141…144 °C (15 mmHg)
Dichtheid: 1,320
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052681
CAS nummer: 39989-43-0
UN: 2735
ADR: 8,III