3,5-Dichlorobenzylamine
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
TL00168DA TL00168EA
MAYBTL00168DAEA 0 EUR
MAYBTL00168DA MAYBTL00168EA
3,5-Dichlorobenzylamine
3,5-Dichlorobenzylamine
Formule: C₇H₇Cl₂N
Kookpunt: 254 °C (6 mmHg)
Dichtheid: 1,32 g/cm³ (20 °C)
MDL Nummer: MFCD00052681
CAS nummer: 39989-43-0
UN: 2735
ADR: 8,III