3-Chlorobenzylamine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
(3-Chlorophenyl)methanamine
A14078.09
A14078.18
A14078.09EA
86.1
EUR
A14078.09
A14078.18
3-Chlorobenzylamine ≥97%
3-Chlorobenzylamine
Purity: 97+%
CAS No.: 4152-90-3
Molecular Formula: C7H8ClN
Formula Weight: 141.60
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.5590
Odour: Amine-like
Boiling Point: 226°
Beilstein Reference: 774509
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00040752
Formule:
C₇H₈ClN Kookpunt: 226 °C Dichtheid: 1,159 Vlampunt: 98 °C (208 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00040752 CAS nummer: 4152-90-3 EINECS: 223-985-0 UN: 2735 ADR: 8,III |