4-Chlorobenzylamine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (4-Chlorophenyl)methanamine
108790025 108790500 108790250 108791000
ACRO108790025EA 23.5 EUR
ACRO108790025 ACRO108790500 ACRO108790250 ACRO108791000
4-Chlorobenzylamine 98%
4-Chlorobenzylamine
Formule: C₇H₈ClN
Kookpunt: 215 °C (760 mmHg)
Dichtheid: 1,16 g/cm³
Vlampunt: 90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008121
CAS nummer: 104-86-9
EINECS: 203-245-3
UN: 2922
ADR: 8,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5576 to 1.5610 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤50 APHA