4-Chlorobenzylamine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
(4-Chlorophenyl)methanamine
A13984.06
A13984.14
A13984.22
A13984.06EA
26.4
EUR
A13984.06
A13984.14
A13984.22
4-Chlorobenzylamine ≥97%
4-Chlorobenzylamine
Purity: 97+%
CAS No.: 104-86-9
Molecular Formula: C7H8ClN
Formula Weight: 141.60
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5590
Odour: Amine-like
Boiling Point: 229°
Beilstein Reference: 507949
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008121
Formule:
C₇H₈ClN Kookpunt: 229 °C Dichtheid: 1,160 Vlampunt: 90 °C (194 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008121 CAS nummer: 104-86-9 EINECS: 203-245-3 ADR: 8,III |