2-Chloor-p-toluidine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Chloro-4-methylaniline, 4-Amino-3-chlorotoluene
B22935.06 B22935.14
B22935.06EA 32.3 EUR
B22935.06 B22935.14
2-Chloor-p-toluidine ≥98%
2-Chloor-p-toluidine
Purity: 98% CAS No.: 615-65-6 Molecular Formula: C7H8ClN Formula Weight: 141.60 Flash Point: 99°(210°F) Refractive Index: 1.5750 Melting Point: 7° Boiling Point: 223-225° Beilstein Reference: 774514 UN No.: 3429 MDL No.: MFCD00007666
Formule: C₇H₈ClN
MW: 141.6 g/mol
Kookpunt: 223…225 °C
Smeltpunt: 7
Dichtheid: 1.151
Vlampunt: 99 °C (210 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007666
CAS nummer: 615-65-6
EINECS: 210-440-7
UN: 3429
ADR: 6.1 III