6-Chloor-m-toluidine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H26209.06 H26209.14
H26209.06EA 93.4 EUR
H26209.06 H26209.14
6-Chloor-m-toluidine ≥98%
6-Chloor-m-toluidine
Purity: 98% CAS No.: 95-81-8 Molecular Formula: C7H8ClN Formula Weight: 141.60 Flash Point: 107°(225°F) Melting Point: 31-33° Boiling Point: 228-230° UN No.: 2239 MDL No.: MFCD00007674
Formule: C₇H₈ClN
Kookpunt: 228…230 °C
Smeltpunt: 31…33 °C
Vlampunt: 107 °C (225 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007674
CAS nummer: 95-81-8
EINECS: 202-454-7
UN: 2239
ADR: 6.1,III