6-Chloor-o-toluidine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
2-Chloro-6-methylaniline, 2-Amino-3-chlorotoluene
L02629.06
L02629.14
L02629.06EA
70.5
EUR
L02629.06
L02629.14
6-Chloor-o-toluidine ≥98%
6-Chloor-o-toluidine
Purity: 98%
CAS No.: 87-63-8
Molecular Formula: C7H8ClN
Formula Weight: 141.60
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.5775
Melting Point: 2°
Boiling Point: 215°
Beilstein Reference: 774624
UN No.: 3429
MDL No.: MFCD00007679
Formule:
C₇H₈ClN MW: 141.6 g/mol Kookpunt: 215 °C Smeltpunt: 2 Dichtheid: 1.174 Vlampunt: 98 °C (208 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007679 CAS nummer: 87-63-8 EINECS: 201-759-2 UN: 3429 ADR: 6.1 III |