3-Chloor-o-toluidine ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A18221.30EA
132
EUR
A18221.30
A18221.0B
CHLCA18221
3-Chloor-o-toluidine ≥98%
3-Chloor-o-toluidine
Formule:
C₇H₈ClN MW: 141,6 g/mol Kookpunt: 245 °C Smeltpunt: 2 °C Dichtheid: 1,188 Vlampunt: 113 °C (235 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007766 CAS nummer: 87-60-5 EINECS: 201-756-6 UN: 3429 ADR: 6.1,III |