3-Chloor-p-toluidine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A15439.0B A15439.30
A15439.0BEA 220 EUR
A15439.0B A15439.30
3-Chloor-p-toluidine ≥98%
3-Chloor-p-toluidine
Purity: 98% CAS No.: 95-74-9 Molecular Formula: C7H8ClN Formula Weight: 141.60 Flash Point: 130°(266°F) Refractive Index: 1.5840 Melting Point: 22-24° Boiling Point: 236-238° Beilstein Reference: 636511 UN No.: 2239 MDL No.: MFCD00007773
Formule: C₇H₈ClN
Kookpunt: 236…238 °C
Smeltpunt: 22…24 °C
Dichtheid: 1,180
Vlampunt: 130 °C (266 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007773
CAS nummer: 95-74-9
EINECS: 202-446-3
UN: 2239
ADR: 6.1,III