4-Chloor-m-toluidine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B22234.06
B22234.14
B22234.06EA
59.3
EUR
B22234.06
B22234.14
4-Chloor-m-toluidine ≥98%
4-Chloor-m-toluidine
Purity: 98%
CAS No.: 7149-75-9
Molecular Formula: C7H8ClN
Formula Weight: 141.60
Melting Point: 82-85°
Beilstein Reference: 636522
UN No.: 2239
MDL No.: MFCD00066332
Formule:
C₇H₈ClN Kookpunt: 241 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 82…85 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00066332 CAS nummer: 7149-75-9 UN: 2239 ADR: 6.1,III |