2-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
(2-Chloro-5-nitrophenyl)methanol
A14205.22
A14205.14
A14205.06
A14205.22EA
278
EUR
A14205.22
A14205.14
A14205.06
2-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol ≥98%
2-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol
Purity: 98%
CAS No.: 80866-80-4
Molecular Formula: C7H6ClNO3
Formula Weight: 187.58
Melting Point: 75-79°
Beilstein Reference: 3248759
Formule:
C₇H₆ClNO₃ Smeltpunt: 75…79 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007297 CAS nummer: 80866-80-4 EINECS: 279-584-6 |