4-Chloro-3-nitrobenzyl alcohol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A16024.06 A16024.14
A16024.06EA 34 EUR
A16024.06 A16024.14
4-Chloro-3-nitrobenzyl alcohol ≥98%
4-Chloro-3-nitrobenzyl alcohol
Purity: 98% CAS No.: 55912-20-4 Molecular Formula: C7H6ClNO3 Formula Weight: 187.58 Melting Point: 62-64° MDL No.: MFCD00007086
Formule: C₇H₆ClNO₃
Smeltpunt: 62…64 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007086
CAS nummer: 55912-20-4
EINECS: 259-901-4