2,4-Dichlorobenzyl alcohol ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (2,4-Dichlorophenyl)methanol
A13338.14 A13338.22 A13338.36
A13338.14EA 53.3 EUR
A13338.14 A13338.22 A13338.36
2,4-Dichlorobenzyl alcohol ≥99%
2,4-Dichlorobenzyl alcohol
Purity: 99% CAS No.: 1777-82-8 Molecular Formula: C7H6Cl2O Formula Weight: 177.03 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 57-61° Beilstein Reference: 1448652 Merck Reference: 14,3060 MDL No.: MFCD00004606
Formule: C₇H₆Cl₂O
MW: 177.03 g/mol
Kookpunt: 150 °C (25 mmHg)
Smeltpunt: 57…61 °C
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004606
CAS nummer: 1777-82-8
EINECS: 217-210-5
Merck Index: 13,03085