2,5-Dichlorobenzyl alcohol ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2,5-Dichlorophenyl)methanol
L07734.06 L07734.14
L07734.06EA 38.6 EUR
L07734.06 L07734.14
2,5-Dichlorobenzyl alcohol ≥99%
2,5-Dichlorobenzyl alcohol
Purity: 99% CAS No.: 34145-05-6 Molecular Formula: C7H6Cl2O Formula Weight: 177.03 Melting Point: 76-80° Beilstein Reference: 3240770
Formule: C₇H₆Cl₂O
MW: 177.03 g/mol
Kookpunt: 264
Smeltpunt: 76…80 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004607
CAS nummer: 34145-05-6
EINECS: 251-850-6