2-Chlorobenzyl alcohol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A13657.14
A13657.22
A13657.14EA
41.9
EUR
A13657.14
A13657.22
2-Chlorobenzyl alcohol ≥98%
2-Chlorobenzyl alcohol
Purity: 98+%
CAS No.: 17849-38-6
Molecular Formula: C7H7ClO
Formula Weight: 142.59
Melting Point: 69-71°
Boiling Point: 227°
MDL No.: MFCD00004604
Formule:
C₇H₇ClO Kookpunt: 227 °C Smeltpunt: 69…71 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004604 CAS nummer: 17849-38-6 EINECS: 241-801-7 |