6-Chloro-o-cresol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L03617.06 L03617.14 AB173807.0005
L03617.06EA 69.5 EUR
L03617.06 L03617.14 ABCRAB173807.0005
6-Chloro-o-cresol ≥98%
6-Chloro-o-cresol
Purity: 98% CAS No.: 87-64-9 Molecular Formula: C7H7ClO Formula Weight: 142.59 Flash Point: 72°(161°F) Refractive Index: 1.5450 Boiling Point: 75-76°/12mm Beilstein Reference: 774623 UN No.: 2669 MDL No.: MFCD00020000
Formule: C₇H₇ClO
Kookpunt: 75…76 °C (12 mmHg)
Smeltpunt: 0 °C
Dichtheid: 1,201
Vlampunt: 72 °C (161 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00020000
CAS nummer: 87-64-9
EINECS: 201-760-8
UN: 2669
ADR: 6.1,II