6-Chloro-m-cresol ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Chloro-2-hydroxy-4-methylbenzene, 2-Chloro-5-methylphenol
L00816.14 L00816.22
L00816.14EA 47.3 EUR
L00816.14 L00816.22
6-Chloro-m-cresol ≥99%
6-Chloro-m-cresol
Purity: 99% CAS No.: 615-74-7 Molecular Formula: C7H7ClO Formula Weight: 142.59 Flash Point: 81°(177°F) Melting Point: 44-48° Boiling Point: 195-197° Beilstein Reference: 2041487 UN No.: 3437 MDL No.: MFCD00002175
Formule: C₇H₇ClO
Kookpunt: 195…197 °C
Smeltpunt: 44…48 °C
Dichtheid: 1,215
Vlampunt: 81 °C (177 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002175
CAS nummer: 615-74-7
EINECS: 210-444-9
UN: 3437
ADR: 6.1,II