5-Chloro-o-cresol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Chloro-3-hydroxy-4-methylbenzene, 5-Chloro-2-methylphenol
B25527.06 B25527.14
B25527.06EA 68.9 EUR
B25527.06 B25527.14
5-Chloro-o-cresol ≥98%
5-Chloro-o-cresol
Purity: 98% CAS No.: 5306-98-9 Molecular Formula: C7H7ClO Formula Weight: 142.59 Melting Point: 70-75° Boiling Point: 109-112°/15mm UN No.: 3437 MDL No.: MFCD00060672
Formule: C₇H₇ClO
Kookpunt: 109…112 °C (15 mmHg)
Smeltpunt: 70…75 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00060672
CAS nummer: 5306-98-9
EINECS: 226-160-3
UN: 3437
ADR: 6.1,II