5-Chloro-o-cresol
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Chloro-3-hydroxy-4-methylbenzene, 5-Chloro-2-methylphenol
BTB14005.250 BTB14005.1
MAYBBTB14005.250EA 0 EUR
MAYBBTB14005.250 MAYBBTB14005.1
5-Chloro-o-cresol
5-Chloro-o-cresol
Formule: C₇H₇ClO
Kookpunt: 225 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 75…76 °C
MDL Nummer: MFCD00060672
CAS nummer: 5306-98-9
EINECS: 226-160-3
UN: 3437
ADR: 6.1,II