4-Chlorobenzyl alcohol ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A11504.14
A11504.22
A11504.14EA
47.6
EUR
A11504.14
A11504.22
4-Chlorobenzyl alcohol ≥99%
4-Chlorobenzyl alcohol
Purity: 99%
CAS No.: 873-76-7
Molecular Formula: C7H7ClO
Formula Weight: 142.59
Melting Point: 68-72°
Boiling Point: 234°
MDL No.: MFCD00004652
Formule:
C₇H₇ClO Kookpunt: 234 °C Smeltpunt: 68…72 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004652 CAS nummer: 873-76-7 EINECS: 212-852-2 |