4-Chloor-m-kresol ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Chloro-3-methylphenol, 2-Chloro-5-hydroxytoluene, 1-Chloro-4-hydroxy-2-methylbenzene, p-Chloro m-cresol
A17823.22 A17823.36
A17823.22EA 26.3 EUR
A17823.22 A17823.36
4-Chloor-m-kresol ≥99%
4-Chloor-m-kresol
Purity: 99% CAS No.: 59-50-7 Molecular Formula: C7H7ClO Formula Weight: 142.59 Flash Point: 118°(244°F) Melting Point: 64-68° Boiling Point: 234-236° Beilstein Reference: 1237629 Merck Reference: 14,2133 UN No.: 3437 MDL No.: MFCD00002323
Formule: C₇H₇ClO
MW: 142.58 g/mol
Kookpunt: 234…236 °C
Smeltpunt: 64…68 °C
Dichtheid: 1.370
Vlampunt: 118 °C (244 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002323
CAS nummer: 59-50-7
EINECS: 200-431-6
UN: 3437
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02152