4-Chloor-o-kresol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Chloro-4-hydroxy-3-methylbenzene, 4-Chloro-2-methylphenol
L04164.06 L04164.14
L04164.06EA 50.8 EUR
L04164.06 L04164.14
4-Chloor-o-kresol ≥97%
4-Chloor-o-kresol
Purity: 97% CAS No.: 1570-64-5 Molecular Formula: C7H7ClO Formula Weight: 142.59 Flash Point: 78°(172°F) Melting Point: 45-48° Boiling Point: 220-225° Beilstein Reference: 1906684 UN No.: 3437 MDL No.: MFCD00002321
Formule: C₇H₇ClO
MW: 142.58 g/mol
Kookpunt: 220…225 °C
Smeltpunt: 45…48 °C
Dichtheid: 1.20
Vlampunt: 78 °C (172 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002321
CAS nummer: 1570-64-5
EINECS: 216-381-3
UN: 3437
ADR: 6.1 II