Benzyl cyanide 99+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Phenylacetonitrile
180940010
180945000
180940025
ACRO180940010EA
109
EUR
ACRO180940010
ACRO180945000
ACRO180940025
Benzyl cyanide 99+%
Benzyl cyanide
Formule:
(C₆H₅)CH₂CN Kookpunt: 234 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –24 °C Dichtheid: 1,01 g/cm³ Vlampunt: 102 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001894 CAS nummer: 140-29-4 EINECS: 205-410-5 UN: 2470 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,01133 |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5220 to 1.5240 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |