2-Acetylbenzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A10216.09 A10216.18 A10216.30
A10216.09EA 41.7 EUR
A10216.09 A10216.18 A10216.30
2-Acetylbenzoic acid ≥98%
2-Acetylbenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 577-56-0 Molecular Formula: C9H8O3 Formula Weight: 164.16 Odour: Odourless Melting Point: 115-118° Beilstein Reference: 1210557 MDL No.: MFCD00002475
Formule: C₉H₈O₃
Kookpunt: 110…112 °C (2 mmHg)
Smeltpunt: 115…118 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002475
CAS nummer: 577-56-0
EINECS: 209-413-2