4-Acetylbenzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A15239.03
A15239.06
A15239.14
A15239.03EA
40.2
EUR
A15239.03
A15239.06
A15239.14
4-Acetylbenzoic acid ≥98%
4-Acetylbenzoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 586-89-0
Molecular Formula: C9H8O3
Formula Weight: 164.16
Odour: Odourless
Melting Point: 208-212°
Beilstein Reference: 2207355
MDL No.: MFCD00002561
Formule:
C₉H₈O₃ Kookpunt: 340 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 208…212 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002561 CAS nummer: 586-89-0 EINECS: 209-588-5 |