4'-Aminoacetophenone 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(4-Aminophenyl)ethanone, p-Aminoacetophenone
A13213.0B A13213.14 A13213.18 A13213.30
A13213.0BEA 533 EUR
A13213.0B A13213.14 A13213.18 A13213.30
4'-Aminoacetophenone 99%
4'-Aminoacetophenone
Purity: 99% CAS No.: 99-92-3 Molecular Formula: C8H9NO Formula Weight: 135.17 Melting Point: 103-108° Boiling Point: 292-294° Merck Reference: 14,413 MDL No.: MFCD00007896
Formule: C₈H₉NO
Kookpunt: 292…294 °C
Smeltpunt: 103…108 °C
Dichtheid: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007896
CAS nummer: 99-92-3
EINECS: 202-801-2
Merck Index: 14,413