2'-Nitroacetophenone 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
128320025
128320200
ACRO128320025EA
25.4
EUR
ACRO128320025
ACRO128320200
2'-Nitroacetophenone 95%
2'-Nitroacetophenone
Formule:
C₈H₇NO₃ Kookpunt: 159 °C (16 mmHg) Smeltpunt: 28…30 °C Dichtheid: 1,24 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: >112 °C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00007144 CAS nummer: 577-59-3 EINECS: 209-414-8 |
Specification Test Results
Appearance | Orange to brown Low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥88 % |
Stabilizer | 0.05 % BHT |