2'-Nitroacetophenone ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A13208.09 A13208.18
A13208.09EA 52.4 EUR
A13208.09 A13208.18
2'-Nitroacetophenone ≥97%
2'-Nitroacetophenone
Purity: 97% CAS No.: 577-59-3 Molecular Formula: C8H7NO3 Formula Weight: 165.15 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5515 Odour: Characteristic Melting Point: 25-28° Boiling Point: 158-160°/16mm Beilstein Reference: 1102322 MDL No.: MFCD00007144
Formule: C₈H₇NO₃
Kookpunt: 158…160 °C (16 mmHg)
Smeltpunt: 25…28 °C
Dichtheid: 1,24
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007144
CAS nummer: 577-59-3
EINECS: 209-414-8