4'-Methoxyacetophenone ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A11162.0B
A11162.14
A11162.30
A11162.0BEA
113
EUR
A11162.0B
A11162.14
A11162.30
4'-Methoxyacetophenone ≥99%
4'-Methoxyacetophenone
Purity: 99%
CAS No.: 100-06-1
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point: 138°(280°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 258-260°
Beilstein Reference: 742313
MDL No.: MFCD00008745
Formule:
C₉H₁₀O₂ Kookpunt: 258…260 °C Smeltpunt: 36…40 °C Dichtheid: 1,08 Vlampunt: 138 °C (280 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008745 CAS nummer: 100-06-1 EINECS: 202-815-9 |